Learn More
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 118.59€
Identifiants chimiques
CAS | 117-80-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H4Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 227.04 |
Numéro MDL | MFCD00001677 |
Clé InChI | SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone |
CID PubChem | 8342 |
SMILES | ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474110
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13378.14 |
25 g |
21.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465363
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13378.22 |
100 g |
32.36€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11475363
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13378.36 |
500 g |
118.59€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsÀ utiliser comme désinfectant de semence, dans les textiles, comme catalyseur organique, comme intermédiaire chimique, comme additif dans les liants à colorants, comme agent antisalissures. Il est également utilisé pour contrôler les algues bleues-vertes dans les étangs, les lacs et les piscines. Il est également utilisé comme catalyseur important pour produire de la 3,3-dichloro benzine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,008 g/l). Soluble dans le toluène chaud presque transparent.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
117-80-6 | |
227.04 | |
SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N | |
8342 |
C10H4Cl2O2 | |
MFCD00001677 | |
2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone | |
ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |
Spécification
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone | |
193°C to 196°C (sublimation) | |
C10H4Cl2O2 | |
UN2811 | |
14,3045 | |
Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency. | |
ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O | |
227.04 | |
227.05 |
117-80-6 | |
275°C (2 mmHg) | |
MFCD00001677 | |
1073511 | |
2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone | |
SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dichloronaphtalén-1,4-dione | |
8342 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-210-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QL7525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
RUO – Research Use Only