Learn More
2,3-dibromothiophène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
32.00€ - 332.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3140-93-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2Br2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.928 |
Numéro MDL | MFCD00005418 |
Clé InChI | ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b |
CID PubChem | 76590 |
Nom IUPAC | 2,3-dibromothiophène |
SMILES | C1=CSC(=C1Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12998.03 |
1 g |
32.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12998.06 |
5 g |
99.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12998.14 |
25 g |
332.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3140-93-0 | |
241.928 | |
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N | |
76590 | |
C1=CSC(=C1Br)Br |
C4H2Br2S | |
MFCD00005418 | |
thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b | |
2,3-dibromothiophène |
Spécification
2,3-Dibromothiophene | |
2.135 | |
>100°C (212°F) | |
1.631 | |
107512 | |
thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b | |
C1=CSC(=C1Br)Br | |
241.928 | |
241.94 |
3140-93-0 | |
215°C to 216°C | |
C4H2Br2S | |
MFCD00005418 | |
Light sensitive | |
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dibromothiophène | |
76590 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301-H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-542-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche