Learn More
2,3-dibromo-5-(trifluorométhyl)pyridine, Thermo Scientific™
Code produit. 10391650
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-dibromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 79623-38-4
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H2Br2F3N
Numéro MDL MFCD10687233
Quantité 1 g
Synonyme 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pyridine,2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pubchem15128, acmc-209phs, 2, 3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine
Clé InChI BIDFUURRDIAINQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(Br)N=C1
Nom IUPAC 2,3-dibromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 304.89
CID PubChem 26985667
Poids de la formule 304.89
Pourcentage de pureté 97%