Learn More
2-[3-(Chlorométhyl)pipéridino]-6-méthylpyrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10472474
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 937795-92-1
Formule moléculaire C11H16ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 225.72
Numéro MDL MFCD09879918
Clé InChI DTVYKEHYUMEUFH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-3-chloromethyl piperidin-1-yl-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidino-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidyl-6-methylpyrazine
CID PubChem 24229601
Nom IUPAC 2-[3-(chlorométhyl)pipéridine-1-yl]-6-méthylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N1CCCC(CCl)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[3-(Chloromethyl)piperidino]-6-methylpyrazine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.72
Pourcentage de pureté 97%