Learn More
2,3-butanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.38€ - 125.63€
Identifiants chimiques
CAS | 431-03-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.09 |
Numéro MDL | MFCD00008756 |
Clé InChI | QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane |
CID PubChem | 650 |
ChEBI | CHEBI:16583 |
Nom IUPAC | butane-2,3-dione |
SMILES | CC(=O)C(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10579990
|
Thermo Scientific Acros
107650050 |
5 mL | Flacon en verre |
35.38€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10745171
|
Thermo Scientific Acros
107651000 |
100 mL | Flacon en verre |
41.51€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10755171
|
Thermo Scientific Acros
107655000 |
500 mL | Flacon en verre |
125.63€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
431-03-8 | |
86.09 | |
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N | |
650 | |
butane-2,3-dione |
C4H6O2 | |
MFCD00008756 | |
2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane | |
CHEBI:16583 | |
CC(=O)C(=O)C |
Spécification
2,3-Butanedione | |
431-03-8 | |
100.0 | |
Jaune | |
88.0°C | |
Authentique | |
C4H6O2 | |
1.3910 to 1.3990 | |
01, 769 | |
15, 2969 | |
2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane | |
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N | |
butane-2,3-dione | |
650 | |
86.09 | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
-4°C to 2°C | |
0.9850g/mL | |
7°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3COCOCH3 | |
MFCD00008756 | |
07,21 | |
0.985 | |
Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, very soluble in acetone, soluble in oils, fats, propylene glycol, glycerol, soluble in carbitols, all important organic solven, ts | |
CC(=O)C(=O)C | |
86.09 | |
CHEBI:16583 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appeler immédiatement un
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-069-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EK2625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,3-Butanedione
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,3-Butanedione
RUO – Research Use Only