Learn More
2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.60€ - 165.00€
Identifiants chimiques
CAS 124215-44-7
Formule moléculaire C9H18BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.96
Numéro MDL MFCD10567053
Clé InChI CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
CID PubChem 14836669
Nom IUPAC 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10676840
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
433930010
1 g Flacon en verre
51.60€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10525490
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
433930050
5 g Flacon en verre
165.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
124215-44-7
248.96
CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
14836669
CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
C9H18BBrO2
MFCD10567053
2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Spécification
2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
96.0
Incolore à jaune
61°C to 64°C (0.4 mmHg)
96% min. (GC)
MFCD10567053
2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
248.96
248.95
Liquide
124215-44-7
100.0
1.1770g/mL
Authentique
C9H18BBrO2
1.177
CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
14836669
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.