Learn More
Acide 2,3,6-triméthoxybenzènébrique, 95 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3,6-Trimethoxybenzeneboronic acid |
Point de fusion | 34°C to 40°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 212.01 |
Pourcentage de pureté | 95% |