Learn More
2,3,5,6-tetrafluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.83€ - 152.76€
Identifiants chimiques
CAS 769-39-1
Formule moléculaire C6H2F4O
Poids moléculaire (g/mol) 166.07
Numéro MDL MFCD00002157
Clé InChI PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
CID PubChem 69858
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrafluorophénol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10072580
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
188390050
5 g Flacon en verre
46.83€
5g
10782421
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
188390250
25 g Flacon en verre
152.76€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
769-39-1
166.07
PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
69858
C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
C6H2F4O
MFCD00002157
phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
2,3,5,6-tétrafluorophénol
Spécification
2,3,5,6-Tetrafluorophenol
769-39-1
100.0
Blanc
79°C
98%
HC6F4OH
phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
166.07
166.07
Solide cristallin à bas point de fusion
98%
97.5
33°C to 38°C
140°C
Authentique
C6H2F4O
MFCD00002157
PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
2,3,5,6-tétrafluorophénol
69858
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-209-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.