Learn More
2’,3’,4’-trichloroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific™
23.70€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS 13608-87-2
Formule moléculaire C8H5Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 223.477
Numéro MDL MFCD00000542
Clé InChI BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
CID PubChem 26132
Nom IUPAC 1-(2,3,4-trichlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11424864
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13790.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11434864
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13790.14
25 g
70.20€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11444864
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13790.22
100 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Chemical Identifiers
13608-87-2
223.477
BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
26132
CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
C8H5Cl3O
MFCD00000542
2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
1-(2,3,4-trichlorophényl)éthanone
Specifications
2',3',4'-Trichloroacetophenone
60°C to 64°C
MFCD00000542
2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
223.477
223.49
13608-87-2
C8H5Cl3O
1948674
BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
1-(2,3,4-trichlorophényl)éthanone
26132
95%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-092-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documents
Documents
Certificates