Learn More
2,2’-thénoine, 97 %, Thermo Scientific™
31.40€ - 447.00€
Identifiants chimiques
CAS | 27761-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8O2S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.292 |
Numéro MDL | MFCD00022505 |
Clé InChI | OGWZIOZTPNLTCR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2'-thenoin, 2-hydroxy-1,2-di-2-thienylethanone, 2-hydroxy-1,2-di 2-thienyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-di thiophen-2-yl ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethanone, maybridge1_002119, 1,2-dithien-2-ylhydroxyethanone, 2-hydroxy-1,2-dithien-2-ylethanone, alpha-hydroxy-2-thenyl 2-thienyl ketone |
CID PubChem | 2734800 |
Nom IUPAC | 2-hydroxy-1,2-dithiophène-2-ylethanone |
SMILES | C1=CSC(=C1)C(C(=O)C2=CC=CS2)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24671.03 |
1 g | |||||||
11480528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24671.06 |
5 g |
132.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24671.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
27761-02-0 | |
224.292 | |
OGWZIOZTPNLTCR-UHFFFAOYSA-N | |
2734800 | |
C1=CSC(=C1)C(C(=O)C2=CC=CS2)O |
C10H8O2S2 | |
MFCD00022505 | |
2,2'-thenoin, 2-hydroxy-1,2-di-2-thienylethanone, 2-hydroxy-1,2-di 2-thienyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-di thiophen-2-yl ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethanone, maybridge1_002119, 1,2-dithien-2-ylhydroxyethanone, 2-hydroxy-1,2-dithien-2-ylethanone, alpha-hydroxy-2-thenyl 2-thienyl ketone | |
2-hydroxy-1,2-dithiophène-2-ylethanone |
Spécification
2,2'-Thenoin | |
104°C to 107°C | |
MFCD00022505 | |
OGWZIOZTPNLTCR-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-1,2-dithiophène-2-ylethanone | |
2734800 | |
97% |
27761-02-0 | |
C10H8O2S2 | |
2,2'-thenoin, 2-hydroxy-1,2-di-2-thienylethanone, 2-hydroxy-1,2-di 2-thienyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-di thiophen-2-yl ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethanone, maybridge1_002119, 1,2-dithien-2-ylhydroxyethanone, 2-hydroxy-1,2-dithien-2-ylethanone, alpha-hydroxy-2-thenyl 2-thienyl ketone | |
C1=CSC(=C1)C(C(=O)C2=CC=CS2)O | |
224.292 | |
224.29 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante