Learn More
2-(2-Naphthyl)piperazine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11465790
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 904816-32-6
Formule moléculaire C14H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.30
Numéro MDL MFCD05864679
Clé InChI DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
CID PubChem 2771839
Nom IUPAC 2-(naphthalen-2-yl)piperazine
SMILES C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Naphthyl)piperazine
Point de fusion 99°C to 104°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 212.3
Pourcentage de pureté 95%