Learn More
Chlorure de 2-(2-naphtyl)acétyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10573232
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 37859-25-9
Formule moléculaire C12H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 204.653
Numéro MDL MFCD02180524
Clé InChI QEJGMKHQXSZCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-naphthyl acetyl chloride, naphthalen-2-yl-acetyl chloride, 2-naphthylacetyl chloride, 2-naphthalen-2-yl acetyl chloride, 2-naphthaleneacetyl chloride, naphth-2-yl acetyl chloride, zlchem 122, pubchem15724, 2-naphthylacetyl chlotide, beta-naphthylacetyl chloride
CID PubChem 588115
Nom IUPAC 2-chlorure de naphtalène-2-ylacétyle
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Naphthyl)acetyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 204.66
Pourcentage de pureté 97%