Learn More
2-(2-méthoxyphénoxy)-N-méthyléthylamine, 96 %, Thermo Scientific™
74.84€ - 267.00€
Identifiants chimiques
CAS 72955-82-9
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.235
Numéro MDL MFCD07400597
Clé InChI VOIPEKOXTFLQNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethanamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethylamine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methyl amine, 2-2-methoxy-phenoxy-ethyl-methyl-amine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methylamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methyl-ethanamine, 2-2-methoxyphenoxy ;-n-methylethanamine, ethanamine,2-2-methoxyphenoxy-n-methyl
CID PubChem 6485441
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyphénoxy)-N-méthylethanamine
SMILES CNCCOC1=CC=CC=C1OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11439450
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50299.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11449450
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50299.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
72955-82-9
181.235
VOIPEKOXTFLQNY-UHFFFAOYSA-N
6485441
CNCCOC1=CC=CC=C1OC
C10H15NO2
MFCD07400597
2-2-methoxyphenoxy-n-methylethanamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethylamine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methyl amine, 2-2-methoxy-phenoxy-ethyl-methyl-amine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methylamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methyl-ethanamine, 2-2-methoxyphenoxy ;-n-methylethanamine, ethanamine,2-2-methoxyphenoxy-n-methyl
2-(2-méthoxyphénoxy)-N-méthylethanamine
Spécification
2-(2-Methoxyphenoxy)-N-methylethylamine
C10H15NO2
2-2-methoxyphenoxy-n-methylethanamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethylamine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methyl amine, 2-2-methoxy-phenoxy-ethyl-methyl-amine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methylamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methyl-ethanamine, 2-2-methoxyphenoxy ;-n-methylethanamine, ethanamine,2-2-methoxyphenoxy-n-methyl
CNCCOC1=CC=CC=C1OC
181.235
181.24
72955-82-9
MFCD07400597
VOIPEKOXTFLQNY-UHFFFAOYSA-N
2-(2-méthoxyphénoxy)-N-méthylethanamine
6485441
96%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante