Learn More
2-(2 -Fluorophénoxy)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11444850
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120351-90-8
Formule moléculaire C8H10FNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.172
Numéro MDL MFCD00235182
Clé InChI LXOQYJMQPRGSTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-fluorophenoxy ethanamine, 2-2-fluorophenoxy ethylamine, 2-2-fluorophenoxy-1-ethanamine, 2-2-fluoro-phenoxy-ethylamine, ethanamine, 2-2-fluorophenoxy, 1-2-aminoethoxy-2-fluorobenzene, 2-2-fluorophenoxy ethyl amine hydrochloride, pubchem19159, acmc-1ci3e, 2-2-fluorophenoxy ;ethanamine
CID PubChem 2106899
Nom IUPAC 2-(2-fluorophénoxy)éthanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Fluorophenoxy)ethylamine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 155.17
Pourcentage de pureté 97%