Learn More
2,2'-dithiodipyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
69.00€ - 808.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2127-03-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8N2S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.32 |
Numéro MDL | MFCD00006287 |
Clé InChI | HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2, 2';-Dipyridyl disulfide |
CID PubChem | 129317592 |
Nom IUPAC | 9-[(3aS,6aR)-6-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-3H-purin-6-one |
SMILES | S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092010
|
Thermo Scientific Acros
162230050 |
5 g | Flacon en verre |
69.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10524101
|
Thermo Scientific Acros
162230250 |
25 g | Flacon en verre |
246.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10781994
|
Thermo Scientific Acros
162231000 |
100 g | Flacon en verre |
808.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2127-03-9 | |
220.32 | |
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N | |
129317592 | |
S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1 |
C10H8N2S2 | |
MFCD00006287 | |
2, 2';-Dipyridyl disulfide | |
9-[(3aS,6aR)-6-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-3H-purin-6-one |
Spécification
2,2′-Dithiodipyridine | |
2127-03-9 | |
97.5 | |
Liquide | |
C10H8N2S2 | |
MFCD00006287 | |
06,246; 13,156 | |
2, 2';-Dipyridyl disulfide | |
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N | |
9-[(3aS,6aR)-6-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-3H-purin-6-one | |
129317592 | |
98% | |
(5% soln. in methanol) clear |
56°C to 60°C | |
Incolore à brun | |
100.0 | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H4N)S-S(C5H4N) | |
21, 45 | |
210°C | |
Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol,acetone,toluene and,isopropanol,practically insoluble in heptane and cyclohexane | |
S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1 | |
220.32 | |
220.32 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 218-343-1
- 2,2'-Dithiodipyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.