Learn More
2,2‘-dipyridyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936291
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-18-7
Formule moléculaire C10H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.19
Numéro MDL MFCD00006212
Clé InChI ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
CID PubChem 1474
ChEBI CHEBI:30351
Nom IUPAC 2,2'-bipyridine
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Dipyridyl
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.0°C to 72.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 272.0°C to 273.0°C
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Numéro UN 2811
Beilstein 23,199
Fieser 16,25
Merck Index 15,1241
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (5.5g/L 22°C). Other solubilities: very soluble in ethanol (500g/L 25°C), ether,, benzene, chloroform and petroleum ether
Viscosité 1.51 mm2/s (90°C)
Poids de la formule 156.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Nom du produit
2,2‘-dipyridyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >