Learn More
Chlorhydrate de 2,2-diméthylpropanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10215464
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 18202-73-8
Formule moléculaire C5H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 136.623
Numéro MDL MFCD00051988
Clé InChI ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
CID PubChem 2781880
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanimidamide;chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl
Quantité 10 g
Poids de la formule 136.62
Pourcentage de pureté 97%