Learn More
2,2-Diméthyl-1,3-dioxolane-4-méthanamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10401484
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22195-47-7
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD01321384
Clé InChI HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methylamine, 1-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methylamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-aminomethyl-1,3-dioxolane, 2.2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
CID PubChem 4122349
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl)méthanamine
SMILES CC1(C)OCC(CN)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0120g/mL
Point d’ébullition 164°C to 165°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.012
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.