Learn More
(+/-)-2,2’-dibromo-1,1’-binaphthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11451620
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
The synthesis of this class of compounds relies on the lithiation of racemic 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl with t-BuLi followed by addition of Ph 2 PCl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La synthèse de cette classe de composés s’appuie sur la lithiation du 2,2′-dibromo-1,1′-binaphthyl racémique avec le t-BuLi suivie de l’addition de Ph 2 PCl.
Solubilité
Rarement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74866-28-7
Formule moléculaire C20H12Br2
Poids moléculaire (g/mol) 412.124
Numéro MDL MFCD00188005
Clé InChI IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthalene, 2,2'-dibromo, racemic-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl, 1r-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 1s-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 2-bromo-1-2-bromonaphthalen-1-yl naphthalene, s---2,2-dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2'-dibromo 1,1' binaphthyl, 1,1'-bi 2-bromonaphthalene
CID PubChem 619909
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-bromonaphtalène-1-yl)naphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl
Point d’ébullition 178°C to 183°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water.
Poids de la formule 412.23
Pourcentage de pureté 96%