Learn More
2,2-Di(tert-butylpéroxy)butane, solution à 50 % dans de l’essence minérale sans composés aromatiques, Thermo Scientific Chemicals
16.68€ - 67.13€
Identifiants chimiques
CAS | 2167-23-9, 31807-55-3, 78-93-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H26O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.336 |
Numéro MDL | MFCD00048243 |
Clé InChI | HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide |
CID PubChem | 221260 |
Nom IUPAC | 2,2-Bis(tert-butylperoxy) butane |
SMILES | CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10673892
|
Thermo Scientific Acros
349830100 |
10 mL | Flacon en plastique |
16.68€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10499252
|
Thermo Scientific Acros
349835000 |
500 mL | Flacon en plastique |
67.13€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicauxIdentifiants chimiques
2167-23-9, 31807-55-3, 78-93-3 | |
234.336 | |
HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N | |
221260 | |
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C |
C12H26O4 | |
MFCD00048243 | |
2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide | |
2,2-Bis(tert-butylperoxy) butane |
Spécification
2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane | |
50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit | |
49.0 | |
C12H26O4 | |
0.8050g/mL | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons | |
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C | |
234.336 | |
234.34 | |
0.805 | |
43°C |
Sans désignation | |
2167-23-9, 31807-55-3, 78-93-3 | |
51.0 | |
MFCD00048243 | |
2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide | |
HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-Bis(tert-butylperoxy) butane | |
221260 | |
49 to 51% | |
2.16 mPa.s (20°C) | |
Solution |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut exploser sous l’effet de la chaleur.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 218-507-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Peroxyde organique Type C et D
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P331-NE PAS faire vomir.