Learn More
2-(2-chlorophénoxy)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10141082
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 26378-53-0
Formule moléculaire C8H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 171.624
Numéro MDL MFCD00125294
Clé InChI NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735788
Nom IUPAC 2-(2-chlorophénoxy)éthanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
% min. CAS 97.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire ClC6H4O(CH2)2NH2
Synonyme 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
Poids de la formule 171.63
Pourcentage de pureté 97%