Learn More
2-(2-bromophényl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
83.60€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS | 65185-58-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.079 |
Numéro MDL | MFCD01529874 |
Clé InChI | ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine |
CID PubChem | 2734091 |
Nom IUPAC | 2-(2-bromophényl)éthanamine |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15407238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60739.04 |
2 g |
83.60€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15417238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60739.09 |
10 g |
318.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-(2-Bromophenyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2-(2-Bromophényl)éthylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
65185-58-2 | |
200.079 | |
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N | |
2734091 | |
C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br |
C8H10BrN | |
MFCD01529874 | |
2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine | |
2-(2-bromophényl)éthanamine |
Spécification
2-(2-Bromophenyl)ethylamine | |
1.396 | |
C8H10BrN | |
MFCD01529874 | |
Air Sensitive | |
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-bromophényl)éthanamine | |
2734091 | |
97% |
65185-58-2 | |
253°C | |
1.577 | |
UN2735 | |
2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine | |
C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br | |
200.079 | |
200.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote