Learn More
2-(2-bromoéthoxy)anisole, 97+ %, Thermo Scientific™
41.35€ - 507.53€
Identifiants chimiques
CAS 4463-59-6
Formule moléculaire C9H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 231.089
Numéro MDL MFCD00017892
Clé InChI PBRPKYRJVDJZTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-bromoethoxy anisole, 1-2-bromoethoxy-2-methoxybenzene, 2-2-bromoethoxy-1-methoxybenzene, 2-bromoethyl 2-methoxyphenyl ether, 2-2-methoxyphenoxy ethylbromide, pubchem3133, 2-methoxyphenoxy ethylbromide, ksc495i5p, akos bc-2659, timtec-bb sbb008602
CID PubChem 1799099
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthoxy)-2-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC=C1OCCBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15449077
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52382.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15429077
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52382.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15439077
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52382.06
5 g
507.53€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
4463-59-6
231.089
PBRPKYRJVDJZTF-UHFFFAOYSA-N
1799099
COC1=CC=CC=C1OCCBr
C9H11BrO2
MFCD00017892
2-2-bromoethoxy anisole, 1-2-bromoethoxy-2-methoxybenzene, 2-2-bromoethoxy-1-methoxybenzene, 2-bromoethyl 2-methoxyphenyl ether, 2-2-methoxyphenoxy ethylbromide, pubchem3133, 2-methoxyphenoxy ethylbromide, ksc495i5p, akos bc-2659, timtec-bb sbb008602
1-(2-bromoéthoxy)-2-méthoxybenzène
Spécification
2-(2-Bromoethoxy)anisole
C9H11BrO2
2-2-bromoethoxy anisole, 1-2-bromoethoxy-2-methoxybenzene, 2-2-bromoethoxy-1-methoxybenzene, 2-bromoethyl 2-methoxyphenyl ether, 2-2-methoxyphenoxy ethylbromide, pubchem3133, 2-methoxyphenoxy ethylbromide, ksc495i5p, akos bc-2659, timtec-bb sbb008602
COC1=CC=CC=C1OCCBr
231.089
231.09
4463-59-6
MFCD00017892
PBRPKYRJVDJZTF-UHFFFAOYSA-N
1-(2-bromoéthoxy)-2-méthoxybenzène
1799099
≥97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante