Learn More
2,2’-bithiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
60.60€ - 270.00€
Identifiants chimiques
CAS | 492-97-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.27 |
Numéro MDL | MFCD00005414 |
Clé InChI | OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene |
CID PubChem | 68120 |
ChEBI | CHEBI:36821 |
Nom IUPAC | 2-thiophène-2-ylthiophène |
SMILES | C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10117420
|
Thermo Scientific Acros
402690025 |
2.5 g | Flacon en verre |
60.60€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10289830
|
Thermo Scientific Acros
402690200 |
20 g | Flacon en verre |
270.00€
20g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
492-97-7 | |
166.27 | |
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N | |
68120 | |
2-thiophène-2-ylthiophène |
C8H6S2 | |
MFCD00005414 | |
2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene | |
CHEBI:36821 | |
C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2 |
Spécification
2, 2'-Bithiophene | |
492-97-7 | |
100.0 | |
260.0°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD00005414 | |
2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene | |
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N | |
2-thiophène-2-ylthiophène | |
68120 | |
166.27 |
97% | |
96.0 | |
30.0°C to 35.0°C | |
>110°C | |
C8H6S2 | |
19, 32 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol | |
C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2 | |
166.27 | |
CHEBI:36821 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-767-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,2'-Bithiophene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.