Learn More
Solution d’acide 2,2’-azino-bis-(3-éthyl-benzthiazoline-6-sulfonique, 100 ml, MP Biomedicals
Code produit. 11415812
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Substrat liquide stabilisé Un substrat sûr, pratique et performant pour ELISA. Il peut être utilisé pour les réactions cinétiques et en point final ; Fourni prêt à l’emploi à 1,46 mmol/litre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 100mL
Synonyme ABTS
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)