Learn More
2-(2-aminoéthyl)pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
30.35€ - 463.31€
Identifiants chimiques
CAS 2706-56-1
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00006367
Clé InChI XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
CID PubChem 75919
ChEBI CHEBI:74024
Nom IUPAC 2-pyridine-2-yléthanamine
SMILES NCCC1=CC=CC=N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10508523
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
103690010
1 g Flacon en verre
30.35€
1g
10211473
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
103690100
10 g Flacon en verre
136.68€
10g
10517373
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
103690500
50 g Flacon en verre
463.31€
50g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2706-56-1
122.17
XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
75919
2-pyridine-2-yléthanamine
C7H10N2
MFCD00006367
2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
CHEBI:74024
NCCC1=CC=CC=N1
Spécification
2-(2-Aminoethyl)pyridine
94.0
Incolore à jaune
105°C to 106°C (10.0 mmHg)
Authentique
C7H10N2
1.5340 to 1.538
22, 434
2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
2-pyridine-2-yléthanamine
75919
122.17
Liquide
2706-56-1
100.0
1.0210g/mL
100°C
94% min. (GC)
(C5H4N)CH2CH2NH2
MFCD00006367
1.021
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common polar solvents,insoluble in non-polar solvents and oils
NCCC1=CC=CC=N1
122.17
CHEBI:74024
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-295-1