Learn More
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
38.19€ - 413.06€
Identifiants chimiques
CAS | 768-66-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.258 |
Numéro MDL | MFCD00005985 |
Clé InChI | RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i |
CID PubChem | 13035 |
Nom IUPAC | 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine |
SMILES | CC1(CCCC(N1)(C)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11442988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18712.06 |
5 g |
38.19€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11452988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18712.14 |
25 g |
120.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18712.22 |
100 g |
413.06€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine is a hindered base used to prepare metallo-amide bases and selective generation of silylketene acetals. It is used in the preparation of hibarimicinone, (Z)-silylketene acetal and 4-substituted quinazoline. It acts as a precursor to Lithium tetramethylpiperidide and (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine est une base entravée utilisée pour préparer des bases métallo-amides et pour la génération sélective d’acétals de silylcétènes. Elle est utilisée dans la préparation de l’acétal d’hibarimicinone, du (Z)-silylcétène et de la quinazoline 4-substituée. Elle agit comme précurseur du Lithium tétraméthylpipéridide et du radical (2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-1-yl)oxyl.
Solubilité
Miscible à de l’eau, de l’éther, de l’éthanol et de l’acide acétique. Légèrement miscible au chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les acides forts, les anhydrides acides, le dioxyde de carbone et les chlorures acides.
Identifiants chimiques
768-66-1 | |
141.258 | |
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N | |
13035 | |
CC1(CCCC(N1)(C)C)C |
C9H19N | |
MFCD00005985 | |
norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i | |
2,2,6,6-tétraméthylpipéridine |
Specifications
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine | |
-59°C | |
152°C to 154°C | |
Amine-like | |
1.444 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Miscible with water,ether,ethanol and acetic acid. Slightly miscible with chloroform. | |
CC1(CCCC(N1)(C)C)C | |
141.258 | |
141.26 |
768-66-1 | |
0.832 | |
34°C (93°F) | |
C9H19N | |
MFCD00005985 | |
103296 | |
norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i | |
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,6,6-tétraméthylpipéridine | |
13035 | |
≥98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318-H226-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, FLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-199-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TN4220000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.