Learn More
Acide 2-(2,5-diméthyle-1H-pyrrol-1-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10421313
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 92028-57-4
Formule moléculaire C13H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Numéro MDL MFCD01125264
Clé InChI ZLYUUANOICYAAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrolyl benzoic acid, cbmicro_048042, benzoic acid,2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
CID PubChem 292956
Nom IUPAC 2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C)N1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 97%