Learn More
2,2,4-triméthylpentane, puriss. p.a., Honeywell
Puriss. p.a., ≥ 99.5% (GC)
94.39€ - 216.85€
Identifiants chimiques
CAS | 540-84-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.232 |
Numéro MDL | MFCD00008943 |
Clé InChI | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane |
CID PubChem | 10907 |
ChEBI | CHEBI:62805 |
Nom IUPAC | 2,2,4-triméthylpentane |
SMILES | CC(C)CC(C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15623760
|
Honeywell Riedel-de Haën
32291-1L |
1 L |
94.39€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15633760
|
Honeywell Riedel-de Haën
32291-2.5L |
2.5 L |
216.85€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Identifiants chimiques
540-84-1 | |
114.232 | |
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N | |
10907 | |
2,2,4-triméthylpentane |
C8H18 | |
MFCD00008943 | |
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane | |
CHEBI:62805 | |
CC(C)CC(C)(C)C |
Spécification
2,2,4-Trimethylpentane | |
0.692g/mL at 25°C | |
745°F | |
(CH3)2CHCH2C(CH3)3 | |
1262 | |
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane | |
CC(C)CC(C)(C)C | |
114.232 | |
CHEBI:62805 | |
41mmHg (21°C) | |
puriss. p.a. |
540-84-1 | |
−12°C (10.4°F) | |
C8H18 | |
MFCD00008943 | |
1696876 | |
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4-triméthylpentane | |
10907 | |
114.23g/mol | |
≥99.5% (GC) |
Sécurité et traitement
P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501
H225-H304-H315-H336-H410
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-759-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SA3320000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 2,2,4-Trimethylpentane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,2,4-trimethylpentane