Learn More
2,2,4-Triméthylpentane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2 L
4 x 2.5 L
Description
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2,4-Trimethylpentane |
Point de fusion | -107°C |
Note relative au nom | for HPLC |
Densité | 0.692g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 98°C to 99°C |
Quantité | 100 mL |
Indice de réfraction | n20/D 1.391 |
Formule linéaire | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
Tension de vapeur | 41mmHg (21 °C) |
Beilstein | 1696876 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.