Learn More
2,2,3,4,4,4-hexafluoro-1-butanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488987
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 382-31-0
Formule moléculaire C4H4F6O
Poids moléculaire (g/mol) 182.065
Numéro MDL MFCD00042309
Clé InChI LVFXLZRISXUAIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,4,4,4-hexafluoro-1-butanol, 1h,1h,3h-hexafluorobutanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutanol-1, 2,2,3,4,4,4-hexafluoro-butan-1-ol, 1-butanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluoro, 1h,1h,3h-perfluorobutan-1-ol, acmc-209iys, cf3cfhcf2ch2oh, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl alcohol
CID PubChem 533990
Nom IUPAC 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutane-1-ol
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol
Densité 1.64
Point d’ébullition 114°C to 116°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.312
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1753872
Poids de la formule 182.07
Pourcentage de pureté 95%