Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol-d,3, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Solvant RMN
141.00€ - 471.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77253-67-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.06 |
Numéro MDL | MFCD00037682 |
Clé InChI | RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N |
Synonyme | 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp |
CID PubChem | 2724851 |
SMILES | [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042363.03 |
1 g |
141.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042363.46 |
5 x 1 g |
471.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
77253-67-9 | |
103.06 | |
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N | |
2724851 |
C2H3F3O | |
MFCD00037682 | |
2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp | |
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F |
Spécification
2,2,2-Trifluoroethanol-d3 | |
Isotopic | |
Ampoules prélimées | |
77253-67-9 | |
77°C à 80°C | |
MFCD00037682 | |
2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp | |
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F | |
103.06 | |
103.06 |
Liquide | |
1,45 g/ml | |
Hygroscopique | |
-44°C | |
C2H3F3O | |
UN1992 | |
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N | |
trifluoro(²H2)ethan-1-(²H)ol | |
2724851 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H318-H226-H302-H312-H315-H335
Toxic if inhaled.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P50
H226-H302+H312+H332-H315-H318-H360-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 278-649-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only