Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol, 99,8 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348661
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Numéro MDL MFCD00004672
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CID PubChem 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanol
SMILES OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trifluoroethanol
Point de fusion -45.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3900g/mL
pH 5.0 to 7.5 (10% v/v soln.)
Point d’ébullition 77.0°C to 80.0°C
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.75% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CF3CH2OH
Indice de réfraction 1.2907
Quantité 10 L
Résidus après évaporation 0.005% max.
Merck Index 15,9848
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohols,ketons,esters and ethers
Viscosité 1.75 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 100.04
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.