Learn More
2,2,2-trichloroéthyl chloroformiate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.50€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17341-93-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2Cl4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.847 |
Numéro MDL | MFCD00000810 |
Clé InChI | LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc |
CID PubChem | 87063 |
Nom IUPAC | 2,2,2-trichloroéthyl carbonochloridate |
SMILES | C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06875.14 |
25 g |
46.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06875.22 |
100 g |
140.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate is used as a protecting reagent for aliphatic and aromatic hydroxyl and amino groups. It is used as derivatizing reagent in gas chromatographic/mass spectrometric determination of a large range of amphetamine-related drugs and ephedrines in plasma, urine and hair samples, during N-demethylation of dextromethorphan. It was used as starting reagent during the synthesis of 6-Nor-9,10-dihydrolysergic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle sert de réactif de protection pour les groupes hydroxyles et amino aliphatiques et aromatiques. Il sert de réactif de dérivation dans la détermination par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse d’une large gamme de médicaments liés à l’amphétamine et d’éphédrines dans des échantillons de plasma, d’urine et de cheveux, lors de la déméthylation en N du dextrométhorphane. Il a servi de réactif de départ lors de la synthèse de l’ester méthylique d’acide 6-Nor-9,10-dihydrolysergique.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le benzène, le chloroforme, l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Dessécher à 4°C. Stocker sous un gaz inerte. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
17341-93-4 | |
211.847 | |
LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N | |
87063 | |
C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl |
C3H2Cl4O2 | |
MFCD00000810 | |
2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc | |
2,2,2-trichloroéthyl carbonochloridate |
Spécification
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate | |
0°C to 2°C | |
171°C to 172°C | |
C3H2Cl4O2 | |
MFCD00000810 | |
970619 | |
2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc | |
LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trichloroéthyl carbonochloridate | |
87063 | |
97% |
17341-93-4 | |
1.539 | |
>100°C (212°F) | |
1.47 | |
UN3277 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in Ether,Benzene,Chloroform,Ethanol. Insoluble in water. | |
C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl | |
211.847 | |
211.86 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H330-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROFORMATES, TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 241-363-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only