Learn More
2,2,2-trichloroéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.33€ - 145.73€
Identifiants chimiques
CAS | 115-20-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3Cl3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.4 |
Numéro MDL | MFCD00004677 |
Clé InChI | KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol |
CID PubChem | 8259 |
ChEBI | CHEBI:28094 |
Nom IUPAC | 2,2,2-trichloroéthanol |
SMILES | C(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10061570
|
Thermo Scientific Acros
139441000 |
100 g | Flacon en verre |
46.33€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10173330
|
Thermo Scientific Acros
139445000 |
500 g | Flacon en verre |
145.73€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
115-20-8 | |
149.4 | |
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N | |
8259 | |
2,2,2-trichloroéthanol |
C2H3Cl3O | |
MFCD00004677 | |
trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol | |
CHEBI:28094 | |
C(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Spécification
2, 2, 2-Trichloroethanol | |
115-20-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
151.0°C | |
Authentique | |
C2H3Cl3O | |
1.4885 to 1.4905 | |
01, 338 | |
15, 9803 | |
trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol | |
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trichloroéthanol | |
8259 | |
149.4 | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
17.8°C | |
1.5500g/mL | |
88°C | |
98.5% min. (GC) | |
CCl3CH2OH | |
MFCD00004677 | |
03,295; 04,521; 06,605 | |
1.55 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride | |
C(C(Cl)(Cl)Cl)O | |
149.4 | |
CHEBI:28094 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Rincer la bouche.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-071-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KM3850000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,2,2-Trichloroethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
RUO – Research Use Only