Learn More
2,2,2-tribromoéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10297313
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-80-9
Formule moléculaire C2H3Br3O
Poids moléculaire (g/mol) 282.76
Numéro MDL MFCD00004671
Clé InChI YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
CID PubChem 6400
Nom IUPAC 2,2,2-tribromoéthanol
SMILES C(C(Br)(Br)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Tribromoethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73°C to 79°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br3CCH2OH
Quantité 250 g
Beilstein 01, II, 338
Fieser 11,111
Merck Index 12, 9743
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L @ 40°C
Poids de la formule 282.76
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Tribromoethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.