Learn More
2-(1-pyrrolidinyl)nicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10300883
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 690632-39-4
Formule moléculaire C10H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.22
Numéro MDL MFCD05865136
Clé InChI FTACFSVJFQMXQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
CID PubChem 2794763
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylpyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 97%