Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
118.00€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71605-72-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4N2OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.182 |
Numéro MDL | MFCD00457949 |
Clé InChI | GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde |
CID PubChem | 2776290 |
Nom IUPAC | 2,1,3-benzothiadiazole-5-carbaldéhyde |
SMILES | C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10262632
|
Thermo Scientific Maybridge
CC09204CB |
250 mg |
118.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10405312
|
Thermo Scientific Maybridge
CC09204DA |
1 g |
155.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
71605-72-6 | |
164.182 | |
GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N | |
2776290 | |
C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O |
C7H4N2OS | |
MFCD00457949 | |
benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde | |
2,1,3-benzothiadiazole-5-carbaldéhyde |
Spécification
2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde | |
96.5 | |
97% | |
C7H4N2OS | |
benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde | |
C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O | |
164.182 | |
164.19 |
71605-72-6 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00457949 | |
GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N | |
2,1,3-benzothiadiazole-5-carbaldéhyde | |
2776290 | |
97% |