Learn More
Acide 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10462434
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 3529-57-5
Formule moléculaire C7H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.181
Numéro MDL MFCD05664666
Clé InChI ZGDGZMOKXTUMEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxybenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylicacid, 1,2,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-2-siv-4-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 2795202
Nom IUPAC acide 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylique
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.19
Pourcentage de pureté 97%