Learn More
2-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phénol, 98 %, Thermo Scientific™
81.00€ - 286.00€
Identifiants chimiques
CAS 1008-65-7
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00020713
Clé InChI HKVNQGYCUGIYTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenol, fenadiazole, 2-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzenol, oinxxhyenyvypb-uhfffaoysa-n, acmc-1bzdh, ortho-1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenol, 6-3h-1,3,4-oxadiazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one
CID PubChem 6738087
Nom IUPAC 6-(3H-1,3,4-oxadiazol-2-ylidène) cyclohexa-2,4-dién-1-one
SMILES C1=CC(=C2NN=CO2)C(=O)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11315459
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50429.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11325459
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50429.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1008-65-7
162.148
HKVNQGYCUGIYTA-UHFFFAOYSA-N
6738087
C1=CC(=C2NN=CO2)C(=O)C=C1
C8H6N2O2
MFCD00020713
2-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenol, fenadiazole, 2-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzenol, oinxxhyenyvypb-uhfffaoysa-n, acmc-1bzdh, ortho-1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenol, 6-3h-1,3,4-oxadiazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one
6-(3H-1,3,4-oxadiazol-2-ylidène) cyclohexa-2,4-dién-1-one
Spécification
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
C8H6N2O2
2-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenol, fenadiazole, 2-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzenol, oinxxhyenyvypb-uhfffaoysa-n, acmc-1bzdh, ortho-1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenol, 6-3h-1,3,4-oxadiazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one
C1=CC(=C2NN=CO2)C(=O)C=C1
162.148
162.15
1008-65-7
MFCD00020713
HKVNQGYCUGIYTA-UHFFFAOYSA-N
6-(3H-1,3,4-oxadiazol-2-ylidène) cyclohexa-2,4-dién-1-one
6738087
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : SM5850000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante