Learn More
(1S,2S)-(-)-N,N’-Diméthyl-1,2-diphényl-1,2-éthane diamine, 99 %, ACROS Organics™
Product Code. 10257460
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-(-)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Note relative au nom 99%
CAS 70749-06-3
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H20N2
Numéro MDL MFCD00216956
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques − 49.50 (20.00°C c=2,MeOH)
Rotation spécifique − 49.50
Synonyme 1s,2s-n1,n2-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl methylamine, 1,2-ethanediamine,n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, methyl 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl amine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Clé InChI BTHYVQUNQHWNLS-HOTGVXAUSA-N
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NC
Nom IUPAC (1S,2S)-N,N’-diméthyl-1,2-diphényléthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
CID PubChem 7019384
Poids de la formule 240.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.