Learn More
Acide (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
32.50€ - 351.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21963-41-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.18 |
Numéro MDL | MFCD00151258,MFCD00001464 |
Clé InChI | QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1s,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s, 1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, 1s,2s, pubchem19269, trans-hexahydrophthalic acid, 1alpha,2beta-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid |
CID PubChem | 75315 |
Nom IUPAC | cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid |
SMILES | OC(=O)C1CCCCC1C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15439715
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52290.MD |
250 mg |
32.50€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15478907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52290.03 |
1 g |
90.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15488907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52290.06 |
5 g |
351.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A series of new C2-symmetric (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxamides was synthesized from (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsOn a synthétisé une série de nouveaux C2-symétriques (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxamides à partir de l’acide (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylique.
Solubilité
Soluble dans l’acétone (presque transparent).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
21963-41-7 | |
172.18 | |
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYNA-N | |
75315 | |
OC(=O)C1CCCCC1C(O)=O |
C8H12O4 | |
MFCD00151258,MFCD00001464 | |
1s,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s, 1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, 1s,2s, pubchem19269, trans-hexahydrophthalic acid, 1alpha,2beta-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid | |
cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid |
Spécification
(1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid | |
C8H12O4 | |
1s,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s, 1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, 1s,2s, pubchem19269, trans-hexahydrophthalic acid, 1alpha,2beta-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid | |
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYNA-N | |
cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid | |
75315 | |
≥98% |
21963-41-7 | |
MFCD00151258,MFCD00001464 | |
Soluble in acetone(almost transparency). | |
OC(=O)C1CCCCC1C(O)=O | |
172.18 | |
172.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche