Learn More
Chlorhydrate de (1R,2S,3R,4R)-2,3-dihydroxy-4-(hydroxyméthyl)-1-aminocyclopentane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10540732
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79200-57-0
Formule moléculaire C6H13NO3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 183.63
Clé InChI BLTXEPQZAMUGID-ILLHIODVSA-N
Synonyme 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hydrochloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclopentane hydrochloride, n-4-mesityl-1,3-thiazol-2-yl benzamide, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hcl, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-am, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl cyclopentanaminium chloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxylmethyl-1-aminocyclopentan hydro-chloride, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl-cyclopentane-1,2-diol hydrochloride
CID PubChem 2734536
Nom IUPAC (1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxyméthyl)cyclopentane-1,2-diol ; Chlorhydrate
SMILES C1C(C(C(C1N)O)O)CO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.63
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.