Learn More
(1R,2R)-(+)-N,N’-Diméthyl-1,2-diphényl-1,2-éthane diamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10195410
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Note relative au nom 99%
CAS 118628-68-5
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H20N2
Numéro MDL MFCD00216955
Quantité 250 mg
Fieser 16,159; 16,159; 16,153; 16,153; 17,127
Conditions de rotation spécifiques + 49.50 (20.00°C c=2,MeOH)
Rotation spécifique + 49.50
Synonyme 1r,2r-n1,n2-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, methyl 1r,2r-2-methylamino-1,2-diphenylethyl amine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n,n/'-dimethyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-ethane-1,2-diamine, 1r,2r-n∼1∼,n∼2∼-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Clé InChI BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NC
Nom IUPAC (1R,2R)-N,N’-diméthyl-1,2-diphényléthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
CID PubChem 2724997
Poids de la formule 240.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals