Learn More
1Acide H-Pyrazole-3,5-dicarboxylique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
63.40€ - 707.00€
Identifiants chimiques
CAS | 303180-11-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6N2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.112 |
Numéro MDL | MFCD00149323 |
Clé InChI | GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1 |
CID PubChem | 2723723 |
Nom IUPAC | Acide 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylique ; hydrate |
SMILES | C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326976
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06731.06 |
5 g |
63.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336976
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06731.14 |
25 g |
228.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346976
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06731.22 |
100 g |
707.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
303180-11-2 | |
174.112 | |
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N | |
2723723 | |
C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O |
C5H6N2O5 | |
MFCD00149323 | |
1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1 | |
Acide 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylique ; hydrate |
Spécification
1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate | |
∽294°C (decomposition) | |
MFCD00149323 | |
1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1 | |
C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O | |
174.112 | |
174.11 (156.09 Anhydrous) |
303180-11-2 | |
C5H6N2O5 | |
147821 | |
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylique ; hydrate | |
2723723 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 221-474-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only