Learn More
Acide 1H-indole-3-acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
L’acide 1H-indole-3-acétique, numéro CAS 87-51-4, également connu sous le nom d’acide indole-3-acétique, est un acide monocarboxylique principalement utilisé comme hormone de croissance végétale et est l’hormone végétale la plus courante d’origine naturelle de la famille des auxines.
39.60€ - 819.08€
Identifiants chimiques
CAS | 87-51-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 175.19 |
Numéro MDL | MFCD00005636 |
Clé InChI | SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a |
CID PubChem | 802 |
ChEBI | CHEBI:16411 |
Nom IUPAC | Acide 2-(1H-indol-3-yl)acétique |
SMILES | OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10275350
|
Thermo Scientific Acros
122160100 |
10 g | Flacon en verre |
39.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10449040
|
Thermo Scientific Acros
122160250 |
25 g | Flacon en verre |
77.49€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10285350
|
Thermo Scientific Acros
122161000 |
100 g | Flacon en verre |
215.07€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10043613
|
Thermo Scientific Acros
122165000 |
500 g | Flacon en verre |
819.08€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• L’acide 1H-indole-3-acétique est une hormone de croissance végétale appartenant à la classe des auxines.Il est également considéré comme un inducteur de l’élongation et de la division des cellules végétales qui peut entraîner une croissance non contrôlée
Applications
• Ce composé est un acide monocarboxylique ; un acide acétique dans lequel l’un des hydrogènes méthyliques a été remplacé par un groupe 1H-indol-3-yl.
•Au-delà de son rôle d’hormone végétale, ce composé régule la différenciation tissulaire, la dominance apicale et les réponses à la lumière, à la gravité et aux agents pathogènes
• Il peut être utilisé comme molécule de signalisation nécessaire au développement des organes végétaux et à la coordination de la croissance
Identifiants chimiques
87-51-4 | |
175.19 | |
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N | |
802 | |
Acide 2-(1H-indol-3-yl)acétique |
C10H9NO2 | |
MFCD00005636 | |
indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a | |
CHEBI:16411 | |
OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12 |
Spécification
1H-Indole-3-acetic acid | |
99.0 | |
167.0°C | |
171°C | |
98% (HPLC) | |
MFCD00005636 | |
15, 5004 | |
Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone and ether,freely soluble in alcohol,sparingly soluble in chloroform | |
OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12 | |
175.19 | |
CHEBI:16411 | |
98% |
87-51-4 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
Authentique | |
C10H9NO2 | |
22, 66 | |
indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a | |
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(1H-indol-3-yl)acétique | |
802 | |
175.19 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-748-2
- 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only