Learn More
1H-indole-2-méthanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
79.40€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24621-70-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.17 |
Clé InChI | XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol |
CID PubChem | 98783 |
Nom IUPAC | 1H-indol-2-ylméthanol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15582373
|
Thermo Scientific Acros
459810010 |
1 g |
79.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15592373
|
Thermo Scientific Acros
459810050 |
5 g |
260.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
24621-70-3 | |
147.17 | |
1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol | |
1H-indol-2-ylméthanol |
C9H9NO | |
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N | |
98783 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO |
Spécification
1H-Indole-2-methanol | |
72.0°C to 78.0°C | |
95% min. (GC) | |
C9H9NO | |
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N | |
1H-indol-2-ylméthanol | |
98783 | |
96% |
24621-70-3 | |
Authentique | |
Bouteille en verre | |
1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO | |
147.17 | |
147.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 1H-Indole-2-methanol