Learn More
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453187
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate is used as a reagent for peptide coupling, lactonization, selective esterification, amidation of alfa amino acids without racemization and synthesis of magnolamide for antioxidative activity and catalyst for 9-acridinecaroboxamide derivative. It is also used as a precursor for the synthesis of phenyl esters of amino acids. It acts as a substitute for (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-benzotriazol-1-yloxytris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate est utilisé comme réactif pour le couplage de peptides, la lactonisation, l’estérification sélective, l’amidation d’acides aminés alfa sans racémisation et la synthèse du magnolamide pour l’activité antioxydante et le catalyseur pour le dérivé 9-acridinecaroboxamide. Il est également utilisé comme précurseur pour la synthèse d’esters de phényle d’acides aminés. Il agit comme substitut du réactif (Benzotriazol-1-yloxy)tris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP).
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acétone et le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56602-33-6
Formule moléculaire C12H22F6N6OP2
Poids moléculaire (g/mol) 442.287
Numéro MDL MFCD00011948
Clé InChI MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
CID PubChem 151348
Nom IUPAC Benzotriazol-1-yloxy-tris(diméthylamino)phosphane ; Hexafluorophosphate
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Point de fusion ∼138°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 4287025
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water.
Poids de la formule 442.29
Pourcentage de pureté 98%