Learn More
1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
111.00€ - 361.00€
Identifiants chimiques
CAS | 128625-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H28F6N6OP2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 520.401 |
Numéro MDL | MFCD00077411 |
Clé InChI | VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate |
CID PubChem | 2724699 |
Nom IUPAC | Benzotriazol-1-yloxy(tripyrrolidine-1-yl)phosphanium ; hexafluorophosphate |
SMILES | C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25251.06 |
5 g |
111.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25251.14 |
25 g |
361.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl) phosphonium hexafluorophosphate is a peptide coupling reagent utilized in solid phase peptide synthesis. It is also used as a substitute for the (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hexafluorophosphate de phosphonium 1H-benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl) est un réactif de couplage de peptides utilisé dans la synthèse de peptides en phase solide. Il est également utilisé comme substitut du réactif (benzotriazol-1-yloxy)tris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
Identifiants chimiques
128625-52-5 | |
520.401 | |
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N | |
2724699 | |
C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
C18H28F6N6OP2 | |
MFCD00077411 | |
pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate | |
Benzotriazol-1-yloxy(tripyrrolidine-1-yl)phosphanium ; hexafluorophosphate |
Spécification
1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate | |
∼155°C (decomposition) | |
MFCD00077411 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in chloroform. | |
C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F | |
520.401 | |
520.4 |
128625-52-5 | |
C18H28F6N6OP2 | |
3584612 | |
pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate | |
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N | |
Benzotriazol-1-yloxy(tripyrrolidine-1-yl)phosphanium ; hexafluorophosphate | |
2724699 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only