Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
95.70€ - 357.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51851-37-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H19F13O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 510.367 |
Numéro MDL | MFCD00042333 |
Clé InChI | AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, silane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, perfluorooctyl triethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyltriethoxysilan, triethoxy 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl triethoxysilane, 1h,1h,2h,2h-perfluoroalkyltriethoxysilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octylsilane |
CID PubChem | 103991 |
Nom IUPAC | Triéthoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl)silane |
SMILES | CCO[Si](CCC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24620.06 |
5 g |
95.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24620.14 |
25 g |
357.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane is used as an active component of fluorine modified ORMOCER (organically modified ceramics) coating materials. It is a fluorine based polymer having low surface free energy, enhances its anti-adhesive behavior of polar and non-polar substances. Its wetting property acts in repelling aqueous electrolyte solution away from metallic substrates, thereby giving protection to metal substrate from corrosion. It is utilized in the surface modification of glass nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltriéthoxysilane est utilisé comme composant actif des matériaux ORMOCER, sous forme de revêtement, (céramique organiquement modifiée) modifiés en présence de fluor. Il s’agit d’un polymère à base de fluorure ayant une faible tension superficielle, ce qui renforce son potentiel anti-adhésif pour les substances polaires et apolaires. Sa propriété de mouillage agit en repoussant la solution électrolytique aqueuse des substrats métalliques, protégeant ainsi le substrat métallique de la corrosion. Il est utilisé dans la modification de surface des nanoparticules de verre.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
51851-37-7 | |
510.367 | |
AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N | |
103991 | |
CCO[Si](CCC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OCC)OCC |
C14H19F13O3Si | |
MFCD00042333 | |
1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, silane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, perfluorooctyl triethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyltriethoxysilan, triethoxy 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl triethoxysilane, 1h,1h,2h,2h-perfluoroalkyltriethoxysilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octylsilane | |
Triéthoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl)silane |
Spécification
220°C | |
<-38°C | |
C14H19F13O3Si | |
MFCD00042333 | |
1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, silane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, perfluorooctyl triethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyltriethoxysilan, triethoxy 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl triethoxysilane, 1h,1h,2h,2h-perfluoroalkyltriethoxysilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octylsilane | |
AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N | |
Triéthoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl)silane | |
103991 | |
97% | |
Moisture sensitive |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane | |
51851-37-7 | |
CF3(CF2)5(CH2)2Si(OCH2CH3)3 | |
97°C (206°F) | |
Miscible with alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. | |
CCO[Si](CCC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OCC)OCC | |
510.367 | |
510.37 | |
1.345 | |
1.333 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
280g-P305+P351+P338
Porter des gants de protection.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 257-473-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only